Learn More
UVP Pen-Ray™ Gas Lamp Filll
Codice prodotto. p-8009055
Click to view available options
Riempimento gas:
Neon
Neon-mercury
Xenon
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12853818
Marca: UVP 90001601
Solo null disponibili
Specifica
Riempimento gas Neon-mercury
Tensione 500 V
Wavelength 254 nm
Lunghezza (sistema metrico) 117.3 mm
Materiale Quartz
Product Type Pen Ray