Learn More
Pendimethalin, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16674554 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16674554
Marca: Honeywell Fluka R1786100MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Pendimethalin
CAS 40487-42-1
CAS max % ≤ 100%
Formula lineare C13H19N3O4
Beilstein 2157711
Colore Orange/Yellow
Punto di fusione 57°C
Sinonimo N-(1-ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitrobenzenamine
Molecular Weight (g/mol) 281.31 g/mol
Quantità 100 mg