Learn More
Testo™ Type T Super-Quick Needle Probe
For measurements without visible penetration hole.
Marca:  Testo™ 0628 0027
Codice prodotto. 10731013
  • 220.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for hamburgers, steaks, etc.
  • Waterproof
  • Reaction time of 2 seconds
  • Measuring range of −50° to +250°C
Specifica
Specifica
1.4 mm
Reaction time of 2 seconds
-60°C
±0.2°C from −20° to +70°C
150 mm
250°C
-50°C to +250°C