Learn More
MP Biomedicals™ Penicillin-Streptomycin (20,000 IU Pen/mL, 20,000 μg Strep/mL)
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Descrizione
- The antibiotics penicillin and streptomycin are used to prevent bacterial contamination of cell cultures due to their effective combined action against gram-positive and gram-negative bacteria
- This solution contains 17,000 to 21,000 units/mL of penicillin and 18.0 to 23.0 mg/mL of streptomycin
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Stored at -20°C |
| Spettro antibiotico | Prevent bacterial contamination of cell cultures, Gram-Positive and Gram-Negative Bacteria |
| Concentrazione | 20,000 IU Pen/mL, 20,000 μg Strep/mL |
| Forma | Liquid |
| Product Type | Antibiotic |
| Sterilità | Sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Culture |
| Quantità | 100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Penicillin-Streptomycin Solution, 200 X
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: streptomycin sulphate, penicillin G sodium salt