Learn More
Thermo Scientific Chemicals Penicillin V potassium salt, 94+%
Codice prodotto. p-7077536 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15354998
Marca: Thermo Scientific Chemicals 455230050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 132-98-9 | C16H17KN2O5S | 388.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 132-98-9
Formula molecolare C16H17KN2O5S
Molecular Weight (g/mol) 388.48
Numero MDL MFCD00051771
InChI Key HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M
PubChem CID 131673927
SMILES [K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Penicillin V potassium salt
Tipo Penicillin V Potassium Salt
Punto di fusione 197.0°C to 202.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Rotazione specifica +220° to +235° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
IUPAC Name (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenoxyacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;potassium
Peso formulazione 388.48
Percent Purity ≥98.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Penicillin V potassium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .