Learn More
Pentadecanolide, 98%
Codice prodotto. 11453754
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11453754
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11341.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 106-02-5 | C15H28O2 | 240.387 g/mol
Pentadecanolide is a monomer used to make PGA-co-pentadecalactone polymers to be used in the development of directly compressed prolonged release tablets of slightly soluble drugs such as ketoprofen. Pentadecanolide may be used for the synthesis of poly(pentadecanolide) (PPDL) by Novozyme 435 catalyzed ring-opening polymerization. It may be employed as starting reagent for the synthesis of terminally-branched iso-fatty acids (iso-C15-C17).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Pentadecanolide is a monomer used to make PGA-co-pentadecalactone polymers to be used in the development of directly compressed prolonged release tablets of slightly soluble drugs such as ketoprofen. Pentadecanolide may be used for the synthesis of poly(pentadecanolide) (PPDL) by Novozyme 435 catalyzed ring-opening polymerization. It may be employed as starting reagent for the synthesis of terminally-branched iso-fatty acids (iso-C15-C17).
Solubility
Soluble in alcohol, dipropylene glycol. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-02-5
Formula molecolare C15H28O2
Molecular Weight (g/mol) 240.387
Numero MDL MFCD00039667
InChI Key FKUPPRZPSYCDRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopentadecanolide, exaltolide, pentadecanolide, 15-pentadecanolide, pentalide, thibetolide, pentadecan-15-olide, pentadecalactone, muskalactone, muskolactone
PubChem CID 235414
IUPAC Name oxacyclohexadecan-2-one
SMILES C1CCCCCCCOC(=O)CCCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Pentadecanolide
Punto di fusione 33°C to 37°C
Densità 0.918
Punti di ebollizione 137°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.47
Quantità 25 g
Beilstein 143710
Indice di Merck 14,3910
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,dipropylene glycol. Insoluble in water.
Peso formulazione 240.39
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pentadecanolide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Oxacyclohexadecan-2-one