Learn More
Pentafluorobenzoyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10466780 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10466780
Marca: Thermo Scientific Acros 147120050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2251-50-5 | C7ClF5O | 230.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2251-50-5
Formula molecolare C7ClF5O
Molecular Weight (g/mol) 230.52
Numero MDL MFCD00000657
InChI Key MYHOHFDYWMPGJY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluorobenzoyl chloride, perfluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, pentafluoro, pentafluorobenzoylchloride, pubchem15522, acmc-1covi, intermediates-zcf02601, pentafluorobenzoic acid chloride, attercop-chm at133861, 67924-15-6 unspecified acetate
PubChem CID 75256
ChEBI CHEBI:39425
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(C(Cl)=O)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorobenzoyl chloride
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.6000g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6F5COCl
Indice di rifrazione 1.4520 to 1.4540
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.6
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes.
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoyl chloride
Peso formulazione 230.52
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pentafluorobenzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.