Learn More
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane, 97%
Codice prodotto. 15580614 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15580614
Marca: Thermo Scientific Acros 459300010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 124898-13-1 | C5H9F5Si | 192.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124898-13-1
Formula molecolare C5H9F5Si
Molecular Weight (g/mol) 192.2
InChI Key MTPVUVINMAGMJL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluoroethyl trimethylsilane, trimethyl pentafluoroethyl silane, pentafluoroethyltrimethylsilane, trimethylpentafluoroethylsilane, trimethyl perfluoroethyl silane, trimethyl 1,1,2,2,2-pentafluoroethyl silane, silane, trimethyl pentafluoroethyl, silane,trimethyl 1,1,2,2,2-pentafluoroethyl, acmc-20aple, trimethylsilylpentafluoroethane
PubChem CID 2760820
IUPAC Name trimethyl(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C(C(F)(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico (Pentafluoroethyl)trimethylsilane
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 70.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Formula lineare F3CCF2Si(CH3)3
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible.
Peso formulazione 192.2
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (Pentafluoroethyl)trimethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.