Learn More
Pentafluorophenyl 2-pyrid-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11330577
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11330577
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC13726CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 906352-58-7
Formula molecolare C15H5F5N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 372.27
Numero MDL MFCD09025821
InChI Key LHRLGPDYSCUADI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluorophenyl 2-pyrid-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, pentafluorophenyl 2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, perfluorophenyl 2-pyridin-3-yl thiazole-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2-3-pyridinyl-4-thiazolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 18525705
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CSC(=N2)C2=CN=CC=C2)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenyl 2-pyrid-3-yl-1, 3-thiazole-4-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-(pyridin-3-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Peso formulazione 372.27
Percent Purity 97%