Learn More
Pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10022164
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10022164
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC58826DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 910037-02-4
Formula molecolare C14H7F5O4S
Molecular Weight (g/mol) 366.26
Numero MDL MFCD09702392
InChI Key FHURIHOENRMCSL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, perfluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229594
IUPAC Name (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=C(C=CS2)C2OCCO2)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenyl 3-(1, 3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 366.26
Percent Purity 97%