Learn More
Pentafluorophenyl 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10336474
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10336474
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC68226DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 941717-00-6
Formula molecolare C18H11F5N2O2
Molecular Weight (g/mol) 382.29
Numero MDL MFCD09879978
InChI Key GQQALUKKLLEHOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluorophenyl 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzoate, pentafluorophenyl 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzoate, 4-3,5-dimethyl-1-pyrazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229762
IUPAC Name (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) 4-(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)benzoate
SMILES CC1=CC(=NN1C2=CC=C(C=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenyl 4-(3, 5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 382.29
Percent Purity 97%