Learn More
Pentafluoropropionaldehyde hydrate, tech. 90%
Codice prodotto. 11310244
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11310244
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00810.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 422-63-9 | C3HF5O | 148.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 422-63-9
Formula molecolare C3HF5O
Molecular Weight (g/mol) 148.03
Numero MDL MFCD00039730
InChI Key IRPGOXJVTQTAAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Pentafluoropropanal hydrate; 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1,1-propanediol
IUPAC Name 2,2,3,3,3-pentafluoropropanal
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluoropropionaldehyde hydrate
Punto di fusione 50°C to 54°C
Formula lineare CF3CF2CH(OH)2·xH2O
Indice di rifrazione 1.325
Quantità 5 g
Beilstein 1705233
Peso formulazione 166.05 (Anhydrous)
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche