Learn More
Pentafluoropropionic acid, 97%
Codice prodotto. 11445143
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11445143
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12791.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 422-64-0 | C3HF5O2 | 164.03 g/mol
Pentafluoropropionic acid is used as an efficient catalyst for the preparation of dibenzo[a, j] xanthenes by condensation reaction of beta-naphthol with aryl aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Pentafluoropropionic acid is used as an efficient catalyst for the preparation of dibenzo[a, j] xanthenes by condensation reaction of beta-naphthol with aryl aldehydes.
Notes
Hygroscopic. Incompatible withstrong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 422-64-0
Formula molecolare C3AgF5O2
Molecular Weight (g/mol) 270.89
Numero MDL MFCD00004170
InChI Key XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo pentafluoropropionic acid, perfluoropropionic acid, pentafluoropropanoic acid, propanoic acid, pentafluoro, propionic acid, pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionic acid, ipc-pffa-3, perfluoropropanoic acid, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro, perfluoropropionicacid
PubChem CID 62356
IUPAC Name 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoic acid
SMILES [Ag+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluoropropionic acid
Densità 1.576
Punti di ebollizione 95°C to 97°C
Odore Rancid
Indice di rifrazione 1.284
Quantità 100 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1773387
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 164.03
Percent Purity 97%