Learn More
Pentamethylbenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11419120
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11419120 5 g 5g
11429120 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11419120 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14733.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 5144-10-5 | C5H8N2O | 112.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5144-10-5
Numero MDL MFCD00015450
Specifica
Materiale o nome chimico Pentamethylbenzonitrile
Punto di fusione 158°C to 160°C
Formula molecolare C12H15N
Quantità 5 g
Numero UN UN3439
Sinonimo pentamethylbenzonitrile, 6-aminobutyric acid, pentamethylbenzonitril, acmc-1axcs, benzonitrile,2,3,4,5,6-pentamethyl, 2,3,4,5,6-pentamethylbenzenecarbonitrile
InChI Key NCDPYDGGUAKABA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C#N)C)C
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentamethylbenzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 173.26
PubChem CID 78824
Peso formulazione 173.26
Percent Purity 98%