Learn More
Pentamethylbenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11429120
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11429120 1 g 1g
11419120 5 g 5g
2 options
Codice prodotto. 11429120
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14733.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 5144-10-5 | C5H8N2O | 112.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5144-10-5
Numero MDL MFCD00015450
Specifica
Materiale o nome chimico Pentamethylbenzonitrile
Punto di fusione 158°C to 160°C
Formula molecolare C5H8N2O
Quantità 1 g
Numero UN UN3439
Sinonimo 6-methyl-4,5-dihydropyridazin-3 2h-one, 4,5-dihydro-6-methylpyridazin-3 2h-one, 6-methyl-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dihydro-6-methyl, 4,5-dihydro-6-methyl-3 2h-pyridazinone, 6-methyl-4,5-dihydro-2h-pyridazin-3-one, 6-methyl-4,5-dihydro-3 2h-pyridazinone, wln: t6nmv futj f1, 6-methyl-2,4,5-trihydropyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone,5-dihydro-6-methyl
InChI Key VOTFXESXPPEARL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NNC(=O)CC1
IUPAC Name 3-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one
Molecular Weight (g/mol) 112.13
PubChem CID 78834
Peso formulazione 173.26
Percent Purity 98%