Learn More
Pentane, ≥99%,Spectrophotometric Grade, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Codice prodotto. p-7120646
Click to view available options
Quantità:
1 L
2 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15601470
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 1549541L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Identificatori chimici
CAS 109-66-0
Formula molecolare C5H12
Molecular Weight (g/mol) 72.15
Numero MDL MFCD00009498
InChI Key OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC Name pentano
SMILES CCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Pentane
Punto di fusione -131°C
Densità 0.626g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 36°C to 37°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.083
Punto d'infiammabilità −49°C (−56.2°F)
Punto di combustione 500°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.356
Formula lineare CH3(CH2)3CH3
Pressione del vapore 26.98psi (55°C), 8.4psi (20°C)
Numero UN UN1265
Beilstein 969132
Peso formulazione 72.15g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado Spectrophotometric