Learn More
Pentane, AMD CHROMASOLV™, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15634690
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15634690
Marca: Honeywell-Chromasolv 348942.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CHROMASOLV™ AMD,≥99%
  • Solvents designed for high-performance thin-layer chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-66-0
Formula molecolare C5H12
Molecular Weight (g/mol) 72.15
Numero MDL MFCD00009498
InChI Key OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC Name pentano
SMILES CCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Pentane
Punto di fusione -130°C (literature)
Nota nome AMD CHROMASOLV™, ≥99%
CAS max % ≤100.0000%
Densità 0.626 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 36°C to 37°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità <−35°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)3CH3
Numero UN UN1265
Beilstein 969132
Peso formulazione 72.15
Percent Purity >99%
Grado High Purity