Learn More
Pentane, ≥99% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
25 L
6 x 1 L
Unit Size:
1L
25L
5L
pezzi 6
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Pentane |
| Densità | 0.626g/mL at 25°C |
| Quantità | 5 L |
| Limite di esplosione | 0.083 |
| Punto d'infiammabilità | −49°C (−56.2°F) |
| Punto di combustione | 500°F |
| Formula lineare | CH3(CH2)3CH3 |
| Numero UN | UN1265 |
| Beilstein | 969132 |
| Peso formulazione | 72.15g/mol |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Pentane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.