Learn More
Pentane, ULTRA RESI-ANALYZED™, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
4L
Descrizione
- For use in Gas Chromatography (GC), Organic Residue Analysis; For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pentane |
| Punto d'infiammabilità | −40.00°C(-40°F) |
| Imballaggio | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 L |
| Gravità specifica | 1L = 0.63kg |
| Peso formulazione | 72.15 |
| Grado | ULTRA RESI-ANALYZED |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.