missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pentaphenylcyclopentadiene, 99%

Codice prodotto. 15453637
Click to view available options
Quantità:
250 mg
5 g
Dimensione della confezione:
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15453637

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27223.MD

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 2519-10-0 | C35H26 | 446.593 g/mol

1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1,3-cyclopentadiene (PPCP) was used as dopant for poly(3-alkylthiophene) diodes to enhance their electroluminescence efficiency, in the preparation of monodisperse and highly fluorescent silica nanoparticles.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1,3-cyclopentadiene (PPCP) was used as dopant for poly(3-alkylthiophene) diodes to enhance their electroluminescence efficiency, in the preparation of monodisperse and highly fluorescent silica nanoparticles.

Solubility
Soluble in pyridine 5 mg/ml.

Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 2519-10-0
Formula molecolare C35H26
Molecular Weight (g/mol) 446.593
Numero MDL MFCD09909572
InChI Key YGLVWOUNCXBPJF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 635023
IUPAC Name (2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-1,4-dien-1-yl)benzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2C(=C(C(=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6

Specifica

Materiale o nome chimico Pentaphenylcyclopentadiene
Punto di fusione 254°C to 257°C
Quantità 250 mg
Sinonimo 1,2,3,4,5-pentaphenyl-1,3-cyclopentadiene, pentaphenylcyclopentadiene, cyclopenta-1,3-diene-1,2,3,4,5-pentaylpentabenzene, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-1,4-dien-1-yl benzene, benzene,1,1',1,1',1-1,3-cyclopentadiene-1,2,3,4,5-pentayl pentakis, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dien-1-yl benzene, acmc-1cek1, 2,3,4,5-tetraphenyl-1-cyclopenta-1,4-dienyl benzene, benzene, 1,1',1,1',1-1,3-cyclopentadiene-1,2,3,4,5-pentayl pentakis, 2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dienyl benzene
Informazioni di solubilità Soluble in pyridine 5mg/ml.
Peso formulazione 446.59
Percent Purity 99%

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato