missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pentosan Polysulfate, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Descrizione
Pentosan Polysulfate is an orally bioavailable medication with anti-inflammatory and pro-chondrogenic properties. Pentosan Polysulfate also displays a potent and selective anti-HIV activity. Pentosan Polysulfatecan be used for the research of interstitial cystitis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pentosan Polysulfate |
| CAS | 37300-21-3 |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| Informazioni di solubilità | DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | [Pentosan Polysulfate] |
| Grado | Research |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto