Learn More
Pentyl isothiocyanate, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10362285
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
Codice prodotto. 10362285
Marca: Thermo Scientific Maybridge TL04631DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 629-12-9
Formula molecolare C6H11NS
Molecular Weight (g/mol) 129.221
InChI Key SGHJUJBYMSVAJY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentyl isothiocyanate, n-amyl isothiocyanate, 1-pentyl isothiocyanate, amyl isothiocyanate, n-pentyl isothiocyanate, pentylisothiocyanate, unii-kl6u8nl15r, n-amylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-pentane, pentane,1-isothiocyanato
PubChem CID 69415
IUPAC Name 1-isothiocyanatopentane
SMILES CCCCCN=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico Pentyl isothiocyanate
Densità 0.93g/mL
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula lineare CH3(CH2)4NCS
Quantità 5 g
Peso formulazione 129.23
Percent Purity 95%