Learn More
Thermo Scientific™ PepMap™ 300 C4 HPLC Columns
Codice prodotto. 11352213 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
5 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
0.075 mm
0.3 mm
1 mm
Materiale di impaccamento:
Silica
diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11352213
Marca: Thermo Scientific™ 163579
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use this nanocolumn, packed with 300Å wide pore silica for high-resolution analyses of hydrophobic proteins and peptides.
Separate hydrophobic peptides and proteins, providing higher recoveries with Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 300 C4 LC Columns.
  • High resolution in protein identification, biomarker discovery and systems biology
  • Particular loadability allows hghest sensitivity in LC/MS
  • Designed for TFA-free LC-MS, minimizing ion-suppression effects
  • Optimized for coupling to ESI/MS and MALDI-MS
  • Highest column-to-column reproducibility
  • Easy-to-use, cutting-edge miniaturized HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 0.075 mm
Portata 200 nL/min
Da utilizzare con LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Pressione max 7250 psi (500 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 300 Å
Surface Area 450 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L26
Fase stazionaria C4
Product Line nanoLC
Materiale di impaccamento diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico
Carico di carbonio 3%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Tipo Analytical Column