Learn More
Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap Cartridge Holder, PEEK Tubing, & nanoViper™ Fittings
Codice prodotto. p-9490012 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Cartridge Holder Kit
Tubing
Include:
Cartridge Holder, Tubing, Fittings
Tubing, Fittings
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 17427583
Marca: Thermo Scientific™ 174501
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use the Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap Cartridge Holder, PEEK Tubing, and nanoViper™ Fittings to connect your PepMap™ Neo Trap Cartridge to your HPLC system.
Use the Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap Cartridge Holder, PEEK Tubing, and nanoViper™ Fittings to connect your PepMap Neo Trap Cartridge (Catalog Number 174500) to your HPLC system.
See Viper and nanoViper resources
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 30 μm
Da utilizzare con PepMap™ Neo Trap Cartridge (part number 174500)
Include Tubing, Fittings
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Pressione max 22,000 psi (1500 bar)
Temperatura 60 °C
Product Line PepMap Neo
Materiale PEEK
Tipo Tubing
Descrizione PEEK Tubing with nanoViper™ Fittings
Da utilizzare con (applicazione) Trap and Elute, Peptide Mapping