Descrizione
- 250mL L5104 cleaning solution
- Cleaning solutions for combination electrodes and reference electrodes
- Pepsin/hydrochloric acid solution 250 ml in DURAN™ glass bottle
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Colore | Colorless |
| Tipo di soluzione di riempimento | Soluzione detergente |
| Odore | Odorless |
| Intervallo di pH | 1 |
| Quantità | 250 ml |
| Solubilità | Fully miscible in water |
| Pressione del vapore | 23hPa |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Soluzione alla pepsina/acido cloridrico
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- MIXTURE LIST-Contain: Pepsin A