missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Peptide YY (PYY), human

Codice prodotto. 16452949
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16452949

Marca: MedChemExpress HYP1514

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Peptide YY (PYY) is a gut hormone that regulates appetite and inhibits pancreatic secretion. Peptide YY (PYY) can mediate its effects through the Neuropeptide Y receptors.

Specifica

CAS 118997-30-1
Content And Storage Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Peso molecolare 4309.75 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 1 mg
Shipping Condition Room temperature
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato