Learn More
Peptidylglycine alpha-Amidating Monooxygenase/PAM Rabbit anti-Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
229.00€ - 564.00€
Specifica
| Antigene | Peptidylglycine alpha-Amidating Monooxygenase/PAM |
|---|---|
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Forma | Purified |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18302354
|
Novus Biologicals
NBP3-03010-20UL |
20 μL |
229.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18382254
|
Novus Biologicals
NBP3-03010-100UL |
100 μL |
564.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Peptidylglycine alpha-Amidating Monooxygenase/PAM Polyclonal specifically detects Peptidylglycine alpha-Amidating Monooxygenase/PAM in Mouse samples. It is validated for Western Blot.Specifica
| Peptidylglycine alpha-Amidating Monooxygenase/PAM | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 5066 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse | |
| PAL, pancreatic peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase, peptidyl alpha-amidating enzyme, peptidyl-alpha-hydroxyglycine alpha-amidating lyase, peptidylamidoglycolate lyase, peptidylglycine 2-hydroxylase, peptidyl-glycine alpha-amidating monooxygenase, peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase, peptidylglycine alpha-hydroxylating monooxygenase, PHM | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 800 to the C-terminus of human Peptidylglycine alpha-Amidating Monooxygenase/PAM (NP_620176.1). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |