missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Peracetic Acid Solution, 0%, Honeywell™ Fluka™

Codice prodotto. p-7120649 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
5mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15658350

Marca: Honeywell Research Chemicals 2693365ML

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Identificatori chimici

CAS 79-21-0
Formula molecolare C2H4O3
Molecular Weight (g/mol) 76.051
Numero MDL MFCD00002128
InChI Key KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo peracetic acid, peroxyacetic acid, estosteril, acetic peroxide, peroxoacetic acid, monoperacetic acid, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1
PubChem CID 6585
IUPAC Name ethaneperoxoic acid
SMILES CC(=O)OO

Specifica

Materiale o nome chimico Peracetic Acid Solution
Densità 1.13g/mL at 25°C
Formula lineare CH3CO3H
Quantità 5 mL
Beilstein 1098464
Peso formulazione 76.05g/mol
Pressione del vapore 20mmHg (25°C)
Percent Purity 0%
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato