missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perchlorate Solution for Ion Chromatography, 1g/L, H2O Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Codice prodotto. p-8014482 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12952175

Marca: Fisher Chemical A 036 100

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.

Specifica

La soluzione contiene H2O
Concentrazione 1 g/L
Quantità 100 mL
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato