Learn More
Perchloric Acid 60% d=1.53, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073372 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
500 mL
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Plastic Coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
Codice prodotto. 10636652
Marca: Fisher Chemical P/1240/PB08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 7601-90-3
Formula molecolare ClHO4
Molecular Weight (g/mol) 100.45
Numero MDL MFCD00011325
InChI Key VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC Name acido perclorico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Specifica
pH 0.1
Colore Colorless
Punto di fusione -18°C
Punti di ebollizione 203°C
Imballaggio Plastic Coated Glass Bottle
Pressione del vapore 6.8mmHg 25
Quantità 500 mL
Viscosità 3.5 mPaS at 20°C
Forma fisica Liquid
Peso formulazione 100.46g/mol