Learn More
Perchloric Acid, 60%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10070290 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10070290
Marca: Fisher Chemical P/1200/PB08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 7601-90-3
Formula molecolare ClHO4
Molecular Weight (g/mol) 100.45
Numero MDL MFCD00011325
InChI Key VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC Name acido perclorico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Specifica
pH 0.1
Colore Colorless
Punto di fusione -18°C
Punti di ebollizione 203°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Pressione del vapore 6.8mmHg 25
Quantità 500 mL
Viscosità 3.5 mPaS at 20°C
Forma fisica Liquid
Peso formulazione 100.46g/mol