Learn More
Cytiva Terreno di coltura per centrifugazione Percoll™ PLUS
Codice prodotto. p-3753328 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
Codice prodotto. 11500744
Marca: Cytiva 17544502
Reagente a basso contenuto di endotossine per la centrifugazione per gradiente di densità di cellule, virus e particelle subcellulari. Il terreno di coltura per centrifugazione CytivaTM PercollTM PLUS è atossico e a bassa viscosità, ideale per gradienti di densità.
  • Gradients can either be preformed or spontaneously generated by centrifugation at moderate speeds in an angle-head rotor
  • Low viscosity of media allows cell isolations on preformed gradients to be completed in only a few minutes using low centrifugal forces (200 to 1000xG)
  • Iso-osmotic gradients throughout cover a range of densities up to 1.3g/mL
  • Nontoxic, almost chemically inert and does not adhere to membranes
  • Adjustable to physiological ionic strength and pH; can be buffered within pH range 5.5 to 10.0 without change in properties
  • Silica sol coated with covalently linked silane; 15-30nm dia. bead size
  • Low endotoxin levels (max. 2 EU/mL); well-suited for cell separation in clinical research applications
For in vitro research use only.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 250 mL
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Da utilizzare con (applicazione) Per la separazione di celle, particelle subcellulari e virus più estesi (fino a ∼70S) in condizioni delicate che preservano la viabilità e l’integrità morfologica
Viscosità 15cP
Livello di endotossine 2 EU/ml
Osmolalità < 30 mOsm/kg
Colore Da incolore a giallo chiaro
pH 8.9 to 9.9
Product Type Terreno di coltura per centrifugazione
Density 1.135 g/ml
Forma Liquido
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 1.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 1.5% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.