Learn More
Thermo Scientific™ Perfluoro Acid Anhydrides (TFAA, PFAA and HFAA) Acylation Reagents
Codice prodotto. 11557740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Componenti standard:
Heptafluoro-butanoic acid anhydride
Pentafluoro-propanoic acid anhydride
Trifluoroacetic acid anhydride
Quantità:
25 g
100 g
10 x 1 mL
Dimensione della confezione:
10mL
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 11557740
Marca: Thermo Scientific™ TS63162
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Prepare volatile and stable fluoracyl derivatives for GC/MS with the Thermo Scientific™ Perfluoro Acid Anhydrides (TFAA, PFAA and HFAA).
Prepare fluoracyl derivatives for GC/MS and for flame ionization and electron-capture detection techniques with the Thermo Scientific™ Perfluoro Acid Anhydrides (TFAA, PFAA and HFAA). These reagents react readily with alcohols, phenols, and amines.
  • Used to prepare fluoracyl derivatives for GC/MS
  • Produce stable volatile derivatives for FID and ECD techniques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con GC/MS
Conservazione Room Temperature
Quantità 100 g
Componenti standard Heptafluoro-butanoic acid anhydride
Concentrazione standard 98 to 100%