Learn More
Thermo Scientific™ Perfluoro Acid Anhydrides (TFAA, PFAA and HFAA) Acylation Reagents
Prepare volatile and stable fluoracyl derivatives for GC/MS with the Thermo Scientific™ Perfluoro Acid Anhydrides (TFAA, PFAA and HFAA).
197.51€ - 855.86€
Specifica
Conservazione | Room Temperature |
---|---|
Da utilizzare con | GC/MS |
Concentrazione standard | 98 to 100% |
Codice del prodotto | Marca | Componenti standard | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Componenti standard | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11557740
|
Thermo Scientific™
TS-63162 |
Heptafluoro-butanoic acid anhydride | 100 g |
742.84€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
11567740
|
Thermo Scientific™
TS-63163 |
Heptafluoro-butanoic acid anhydride | 25 g |
238.10€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
11772247
|
Thermo Scientific™
TS-63164 |
Heptafluoro-butanoic acid anhydride | 10 x 1 mL |
234.81€
pezzi 10 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
11587740
|
Thermo Scientific™
TS-65191 |
Pentafluoro-propanoic acid anhydride | 100 g |
694.56€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
11597740
|
Thermo Scientific™
TS-65192 |
Pentafluoro-propanoic acid anhydride | 25 g |
197.51€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
11507750
|
Thermo Scientific™
TS-65193 |
Pentafluoro-propanoic acid anhydride | 10 x 1 mL |
855.86€
10mL |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
11517800
|
Thermo Scientific™
TS-67363 |
Trifluoroacetic acid anhydride | 100 g |
481.69€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Descrizione
Prepare fluoracyl derivatives for GC/MS and for flame ionization and electron-capture detection techniques with the Thermo Scientific™ Perfluoro Acid Anhydrides (TFAA, PFAA and HFAA). These reagents react readily with alcohols, phenols, and amines.
- Used to prepare fluoracyl derivatives for GC/MS
- Produce stable volatile derivatives for FID and ECD techniques
Specifica
Room Temperature | |
GC/MS | |
98 to 100% |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.