Learn More
Perfluorododecanoic acid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11308985
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11308985
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14113.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 307-55-1
Formula molecolare C12HF23O2
Molecular Weight (g/mol) 614.101
Numero MDL MFCD00198081
InChI Key CXGONMQFMIYUJR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo perfluorododecanoic acid, tricosafluorododecanoic acid, perfluorolauric acid, dodecanoic acid, tricosafluoro, unii-p6g1j7nm2d, p6g1j7nm2d, pfdoa, tricosafluorolauric acid, n-perfluorododecanoic acid, n-c11f23cooh
PubChem CID 67545
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosafluorododecanoic acid
SMILES C(=O)(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluorododecanoic acid
Punto di fusione 108°C to 112°C
Punti di ebollizione 245°C
Formula lineare CF3(CF2)10CO2H
Quantità 1 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1811257
Peso formulazione 614.1
Percent Purity 96%