Learn More
Perfluorotetradecanoic acid, 96%
Codice prodotto. p-7046281
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11303257
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13796.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 376-06-7 | C14HF27O2 | 714.117 g/mol
Perfluorotetradecanoic acid is used for GC (Gas Chromatography) and LC (Liquid Chromatography) analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Perfluorotetradecanoic acid is used for GC (Gas Chromatography) and LC (Liquid Chromatography) analysis.
Solubility
It is insoluble in water.
Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from oxidizing agents. Stable under recommended storage conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 376-06-7
Formula molecolare C14HF27O2
Molecular Weight (g/mol) 714.117
Numero MDL MFCD00153263
InChI Key RUDINRUXCKIXAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo perfluorotetradecanoic acid, perfluoromyristic acid, heptacosafluorotetradecanoic acid, tetradecanoic acid, heptacosafluoro, acmc-20ajxq, perfluorotetradecanoic acid, analytical standard
PubChem CID 67822
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-heptacosafluorotetradecanoic acid
SMILES C(=O)(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluorotetradecanoic acid
Punto di fusione 130°C to 132°C
Punti di ebollizione 192°C (60 mmHg)
Quantità 1 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1811438
Informazioni di solubilità It is insoluble in water.
Peso formulazione 714.12
Percent Purity 96%