Learn More
Perfluorotripentylamine, tech. 85%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11323796
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11323796
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16848.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 338-84-1
Formula molecolare C15F33N
Molecular Weight (g/mol) 821.119
Numero MDL MFCD00042367
InChI Key AQZYBQIAUSKCCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo perfluorotripentylamine, tris undecafluoropentyl amine, perfluorotri-n-pentylamine, perfluorotriamylamine, fluorinert fc-70, perfluoro-compound fc-70, 1-pentanamine, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-n,n-bis undecafluoropentyl, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-n,n-bis 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoropentyl pentan-1-amine, 1-pentanamine, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-n,n-bis 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoropentyl, fluorinert fc 70
PubChem CID 67646
IUPAC Name 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoropentyl)pentan-1-amine
SMILES C(C(C(N(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Perfluorotripentylamine
Densità 1.94
Punti di ebollizione 210°C to 220°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 821.12
Percent Purity 85%
Grado Caratteristiche