Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Perforated Coverplate for Laboratory Fire Suppression Trough
Click to view available options
Colore:
Gray
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Distributes the weight of parked containers
- Improves fire extinguishing properties
. - Made of stainless steel
Specifica
Specifica
| Tipo | Bin Lid |
| Materiale | Stainless Steel |
| Colore | Gray |
| Forma | Square |
| Lunghezza (sistema metrico) | 450 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 450 mm |