Learn More
BRAND™ Perform™ Classic Concentrate Mucasol
Codice prodotto. 17971302 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Size:
2 L
5 L
Dimensione della confezione:
2L
5L
Codice prodotto. 17971302
Marca: BRAND™ 44105
Liquid, alkaline high-performance concentrate for immersion and ultrasonic baths.
  • Liquid, alkaline high-performance concentrate for immersion and ultrasonic baths.
  • Universal cleaner for laboratory equipment and instruments made of glass, porcelain, plastic, rubber and metal.
  • Items are cleaned in about 10 to 30 minutes, without mechanical help. Perform™ classic concentrate mucasol replaces chromosulfuric acid, is free from chlorine and caustic alkalis, is non-toxic, nonaggressive and biodegradable.
  • Prolonged exposure of zinc and non-anodized aluminium surfaces should be avoided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color-coded No
Forma Concentrated Liquid
Scent Original
Sterilità Non-sterile
Aspetto Light Yellow
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Translucent Yellow
Monouso Limited-use
Filtrato Filtered
Infiammabile No
Size 5 L
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perform Concentrate Mucasol Liquid Detergent
Signalord
  • Pericolo
Farekategori
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Faresætning
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Sikkerhedssætning
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contiene: tripotassium orthophosphate
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.