Learn More
BRAND™ Perform™ Classic Concentrate Mucasol
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Size:
2 L
5 L
Dimensione della confezione:
2L
5L
Descrizione
- Liquid, alkaline high-performance concentrate for immersion and ultrasonic baths.
- Universal cleaner for laboratory equipment and instruments made of glass, porcelain, plastic, rubber and metal.
- Items are cleaned in about 10 to 30 minutes, without mechanical help. Perform™ classic concentrate mucasol replaces chromosulfuric acid, is free from chlorine and caustic alkalis, is non-toxic, nonaggressive and biodegradable.
- Prolonged exposure of zinc and non-anodized aluminium surfaces should be avoided.
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Perform Concentrate Mucasol Liquid Detergent
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: tripotassium orthophosphate
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion