Learn More
BRAND™ Perform™ Classic Concentrate Mucasol
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Size:
2 L
5 L
Dimensione della confezione:
2L
5L
Descrizione
- Liquid, alkaline high-performance concentrate for immersion and ultrasonic baths.
- Universal cleaner for laboratory equipment and instruments made of glass, porcelain, plastic, rubber and metal.
- Items are cleaned in about 10 to 30 minutes, without mechanical help. Perform™ classic concentrate mucasol replaces chromosulfuric acid, is free from chlorine and caustic alkalis, is non-toxic, nonaggressive and biodegradable.
- Prolonged exposure of zinc and non-anodized aluminium surfaces should be avoided.
Specifica
Specifica
| Color-coded | No |
| Forma | Concentrated Liquid |
| Scent | Original |
| Sterilità | Non-sterile |
| Aspetto | Light Yellow |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Translucent Yellow |
| Monouso | Limited-use |
| Filtrato | Filtered |
| Infiammabile | No |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Perform Concentrate Mucasol Liquid Detergent
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: tripotassium orthophosphate