Learn More
Liebherr™ Performance High-Volume Upright Freezer for Professional Use
Freezer designed for general purpose applications that provides secure, long-lasting and energy-efficient freezer storage for non temperature-sensitive products.
5713.85€ - 9838.97€
Specifica
Tipo | Freezer |
---|---|
Gamma di temperatura | -9°C to -26°C |
Risoluzione temperatura | 1 K |
Sensore di temperatura | NTC |
Door Style | Reversible, Self-closing, Fitted Lock |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30178691
![]() |
Liebherr™
FFPSVG1402 |
1096 L |
9838.97€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
30178697
![]() |
Liebherr™
FFPSVG6501 |
486 L |
5713.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Professional upright freezer for general purpose storage, reach-in
- Temperature range -9 to -26°C, Class L1
- Climate class (energy directive): 5
- Fan-assisted refrigeration system with automatic hot gas defrost. Stainless steel exterior and interior
- Refrigerant R 290, connection rating 4.0 A, 220-240V/50/1-ph
- Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
- Self-closing doors with 90° dwell position and mechanical lock, 150 mm height-adjustable legs
- 60 kg shelf load
Specifica
Freezer | |
1 K | |
Reversible, Self-closing, Fitted Lock | |
Chrome Nickel Steel | |
Stainless Steel | |
Verticale | |
No | |
Low-Maintenance Wire-on-Tube with Washable Filter | |
None | |
Automatic Hot-Gas Defrost | |
SmartCoolingHub | |
No | |
4 A | |
220/240 V | |
1, Single Phase | |
CFC-free |
-9°C to -26°C | |
NTC | |
Left or Right | |
Stainless Steel | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
High-Contrast Monochrome Display with Touch Buttons | |
Stainless Steel | |
Digital Controller | |
2 Years Parts and Labor | |
LED Ceiling Mounted | |
Mechanical Door Lock with Key | |
WiFi/Lan Module Optional | |
CEE 7/7 | |
50 Hz | |
Natural Refrigerant, Energy Efficient, Ecovadis Gold | |
R 290 |