Learn More
Labcon™ PerformR™ 15 mL Polystyrene Centrifuge Tubes
Codice prodotto. 17265694 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Quantità:
1000 Tubes/Pk.
125 Tubes/Bag, 4 Bags /Cs.
25 Tubes/Low Waste Fiber Rack, 2 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 125
pezzi 500
Codice prodotto. 17265694
Marca: Labcon™ 31283500269
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of crystal clear resin and featuring bold, etched graduations, these tubes can be used for applications that require a glass clear material.
  • Conical centrifuge tube
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Caps include a foamed low density polyethylene (LDPE) liner
  • Not autoclavable or freezable
  • Max RCF: 3,000 xg
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Materiale chiusura Polyethylene, LDPE Foam
Colore chiusura Purple
Colore Natural
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Monouso Single-use
Materiale Polystyrene
Da utilizzare con Centrifuges, Rotators, Shakers
Imballaggio 25 Tubes/Rack, 2 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
Quantità 125 Tubes/Bag, 4 Bags /Cs.
Sterilità Non-sterile
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma Cylindrical
Lunghezza (sistema metrico) 118 mm
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Flat Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area Yes
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Graduated Yes
Graduazioni Molded
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 3,000 x g