Learn More
Contec™ Erogatore spray per disinfettante/detergente sporicida PeridoxRTU™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17797627 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0,9 L
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
17797627 0,9 L pezzi 6
1 options
Codice prodotto. 17797627
Marca: Contec™ CRPERTRIGEB
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Erogatore spray schiumogeno da utilizzare con 32 oz. Disinfettante e detergente sporicida sterile Contec™ PeridoxRTU™.
  • Erogatore spray schiumogeno
  • Per le attività quotidiane di pulizia e disinfezione, come pulire le superfici e pulire i pavimenti.
  • Ideale per l’uso in strutture farmaceutiche, biofarmaceutiche e di dispositivi medici.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Erogatore spray schiumogeno
Color-coded No
Forma Schiuma
Scent Originale
Sterilità Non sterile
Da utilizzare con (applicazione) Attività quotidiane di pulizia e disinfezione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Da utilizzare con 32 oz. Flacone di PeridoxRTU (CR85335IR)
Size 0,9 L
Volume (sistema metrico) 0,9 L