Learn More
Perindopril erbumine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16418126
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 16418126
Marca: Medchem Express HYB0130A
MedChemExpress Perindopril erbumine (Perindopril tert-butylamine salt) is a potent ACE inhibitor of which is used to treat high blood pressure, heart failure or stable coronary artery disease.
Perindopril erbumine (Perindopril tert-butylamine salt) is a potent ACE inhibitor of which is used to treat high blood pressure, heart failure or stable coronary artery disease.
Specifica
Materiale o nome chimico Perindopril erbumine
CAS 107133-36-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H43N3O5
Quantità 100 mg
Sinonimo Perindopril tert-butylamine saltS-9490 erbumine
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 50 mg/mL (113.22 mM) ∣DMSO : 10 mg/mL (22.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1N(C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC)C)=O)[C@@]2([H])CCCC[C@@]2([H])C1)O.CC(C)(C)N
Molecular Weight (g/mol) 441.6
Peso formulazione 441.6
Percent Purity 99.83%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.