Learn More
Watson-Marlow Azionamento serie 120 con testina
Click to view available options
Portata:
0.0001 to 36 mL/min.
0.001 to 120 mL/min.
0.001 to 170 mL/min.
0.003 to 54 mL/min.
Da 0.001 a 170 ml/min. a 30 psi
Testa pompa:
3-channel Pump Head
Flip-top Pump Head
Quick-change Pump Head
Single-channel Pump Head
Testa pompante basculante 114DV
Twin-channel Pump Head
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Le pompe serie 100 sono ideali per ottimizzare la resa nelle applicazioni di fermentazione e colture cellulari. Ultracompatte e sovrapponibili per supportare più canali, come il controllo del pH, l’aggiunta di antischiuma, nutrienti e tamponi, le pompe 120F offrono la combinazione ideale di dimensione e tecnologia per ottimizzare il processo. Le pompe serie 100 sono perfette per i sistemi monouso. La sostituzione dei tubi avviene in pochi secondi senza errori.
- I processi biofarmaceutici richiedono un pompaggio preciso e ripetibile che sia facile da convalidare. Con la sua eccezionale gamma di velocità 2.000:1, la pompa serie 100 offre la flessibilità e la purezza indispensabili per i test farmacologici. Il blocco tastiera protegge i parametri di pompaggio, consentendo un rendimento costante e ripetibile.
Opzioni testa disponibili di serie (altre disponibili su richiesta):
- Testa monocanale a due rulli 120FR per tubo continuo
- Testa monocanale flip-top 114DV per tubo continuo
- Testa monocanale 400D1 per tubo continuo
- Testa a doppio canale 400DM2 per tubo collettori
- Testa a tre canali 400DM3 per tubo collettori
Specifica
Specifica
| Control Type | Digital Variable Speed |
| Tipo di display | LED |
| Valori nominali armadio | IP31 |
| Portata | 0.001 to 120 mL/min. |
| Maximum Pressure | 30 psi |
| Motor Speed | 0.01 to 200 rpm |
| Controllo esterno | Manual |
| Modello | 120S/D1 |
| Testa pompa | Single-channel Pump Head |
| Tensione | 90/264 V |