Learn More
Watson-Marlow Azionamento serie 120 con testina
Codice prodotto. 12436260
Click to view available options
Portata:
0.0001 to 36 mL/min.
0.001 to 120 mL/min.
0.001 to 170 mL/min.
0.003 to 54 mL/min.
Da 0.001 a 170 ml/min. a 30 psi
Testa pompa:
3-channel Pump Head
Flip-top Pump Head
Quick-change Pump Head
Single-channel Pump Head
Testa pompante basculante 114DV
Twin-channel Pump Head
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12436260
Marca: Watson-Marlow 010.6131.M20
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Le pompe serie 100 sono piccole e sovrapponibili, con minimo ingombro nelle installazioni in camere bianche, LAF e cappe biologiche, in grado di erogare portate fino a 190 ml/min.
  • Le pompe serie 100 sono ideali per ottimizzare la resa nelle applicazioni di fermentazione e colture cellulari. Ultracompatte e sovrapponibili per supportare più canali, come il controllo del pH, l’aggiunta di antischiuma, nutrienti e tamponi, le pompe 120F offrono la combinazione ideale di dimensione e tecnologia per ottimizzare il processo. Le pompe serie 100 sono perfette per i sistemi monouso. La sostituzione dei tubi avviene in pochi secondi senza errori.
  • I processi biofarmaceutici richiedono un pompaggio preciso e ripetibile che sia facile da convalidare. Con la sua eccezionale gamma di velocità 2.000:1, la pompa serie 100 offre la flessibilità e la purezza indispensabili per i test farmacologici. Il blocco tastiera protegge i parametri di pompaggio, consentendo un rendimento costante e ripetibile.
  • Opzioni testa disponibili di serie (altre disponibili su richiesta):
  • Testa monocanale a due rulli 120FR per tubo continuo
  • Testa monocanale flip-top 114DV per tubo continuo
  • Testa monocanale 400D1 per tubo continuo
  • Testa a doppio canale 400DM2 per tubo collettori
  • Testa a tre canali 400DM3 per tubo collettori
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Manifold
Control Type Digital Variable Speed
Tipo di display LED
Valori nominali armadio IP31
Portata 0.0001 to 36 mL/min.
Maximum Pressure 30 psi
Motor Speed 0.01 to 100 rpm
Modello 120S/DM2
Testa pompa Twin-channel Pump Head
Tensione 90/264 V