Learn More
Gilson™ Tubo per pompa peristaltica per teste pompa per flusso medio Gilson™ MF1 e MF4
Manufactured to the utmost standard. Gilson™ Peristaltic Pump Tubing for Gilson™ MF1 and MF4 Medium Flow Pump Heads are autoclavable.
88.10€ - 233.00€
Specifica
Overall Length (Metric) | 40 cm |
---|---|
Tipo | Peristaltic Pump Tubing |
Da utilizzare con | MF1 and MF4 medium flow pump head |
Da utilizzare con (applicazione) | Medium flow tubing has color coded retaining stops for easy recognition of the tubing's internal diameter |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Portata | Permeabilità del gas | Colore | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Portata | Permeabilità del gas | Colore | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10205692
|
Gilson™
F117934 |
1.42mL/min. | Low | Orange/Yellow | PVC |
92.65€
pezzi 12 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10021972
|
Gilson™
F117956 |
3mL/min. | Low | Nero | PVC |
92.65€
3m |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10153192
|
Gilson™
F117960 |
9mL/min. | Low | Grigio | PVC |
89.65€
3m |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
10133002
|
Gilson™
F117943 |
16mL/min. | Low | Blu | PVC |
92.65€
pezzi 12 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
10694153
|
Gilson™
F117942 |
14mL/min. | Low | Yellow/Blue | PVC |
92.65€
pezzi 12 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10285922
|
Gilson™
F117963 |
16mL/min. | Low | Blu | PVC |
89.65€
3m |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10357422
|
Gilson™
F1825112 |
1mL/min. | High | Bianco | Silicone |
111.00€
pezzi 4 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
10377752
|
Gilson™
F117945 |
25mL/min. | Low | Viola | PVC |
88.10€
pezzi 12 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
10082002
|
Gilson™
F117966 |
29mL/min. | Low | Purple/Black | PVC |
89.65€
3m |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10387752
|
Gilson™
F117946 |
29mL/min. | Low | Violet/Black | PVC |
92.65€
pezzi 12 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10042052
|
Gilson™
F1825114 |
2.8mL/min. | High | Violet/White | Silicone |
111.00€
pezzi 4 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10226122
|
Gilson™
F1825113 |
2mL/min. | High | Pink/Pink | Silicone |
111.00€
pezzi 4 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10760095
|
Gilson™
F117949 |
47 ml/min. | Basso | Nero/bianco | PVC |
92.65€
pezzi 12 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10367612
|
Gilson™
F117747 |
55mL/min. | Impermeable to most gases | Nero | Iso-Versinic |
210.00€
pezzi 4 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10695883
|
Gilson™
F117749 |
70mL/min. | Impermeable to most gases | Nero | Iso-Versinic |
233.00€
pezzi 4 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
As part of our MINIPULS™ 3 and Evolution lines of peristaltic pumps, Gilson offers a variety of tubing of different material, inner diameter sizes, and lengths.
Choice of Materials
- Silicone (Versilic™) tubing—is biologically neutral and does not inhibit cell culture while meeting European Pharmacopeia requirements, USP Class VI biological tests, and ISO 10993 biocompatibility.
- ISOVERSINIC™ tubing—shows excellent resistance to strong acids, oxidizing agents, and aromatic and chlorinated solvents.
- PharMed™ tubing—meets European Pharmacopeia requirements, USP Class VI biological tests, and ISO 10993 biocompatibility.
- PVC (Tygon™) tubing—handles virtually all inorganic chemicals found in the lab and can be used in corrosive environments.
Specifica
40 cm | |
MF1 and MF4 medium flow pump head | |
Sterile |
Peristaltic Pump Tubing | |
Medium flow tubing has color coded retaining stops for easy recognition of the tubing's internal diameter |