Learn More
Trajan Scientific and Medical™ PerkinElmer Split / Splitless FocusLiners
Click to view available options
Quantità:
25/Pk.
5/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Shimadzu instruments
Specifica
Specifica
| Quantità | 5/Pk. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 95 mm |
| Product Type | GC Inlet Liner |
| Diametro (sistema metrico) interno | 3.4 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shimadzu 2010 GC Instruments |