Learn More
Trajan Scientific and Medical™ PerkinElmer Split / Splitless FocusLiners
Codice prodotto. p-8014768
Click to view available options
Quantità:
25/Pk.
5/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 12914031
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 09209225
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with PerkinElmer instruments
Specifica
Quantità 25/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 92 mm
Product Type Split/Splitless FocusLiner
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.2 mm