Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ CW 20 M-DEG GC Capillary Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 0.5 mm |
| Tipo | GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.32 mm |
| Stationary Phase | Permabond™ CW 20 M-DEG |
| Tipo USP | G16 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas Chromatography (GC) |
| Spessore pellicola | 0.25 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 m |
| Materiale di impaccamento | Permabond™ CW 20 M-DEG |
| Quantità | 1 Each |